Vakuumnettverk, lokalt, VACUU·LAN®
Leverandør: Vacuubrand
181-1027EA 10000 NOK
181-1027 181-1489 181-1510 181-1026 181-1488 181-1499 181-1010 181-1494 181-1493 181-1495 181-0484 181-1505 189-0029 189-0028 181-1507 181-1019 181-1503 181-1509 181-1490 181-1492
Vakuumnettverk, lokalt, VACUU·LAN®
Ventiler Vakuumventiler
Det lokale VACUU.LAN-vakuumnettverket kobler flere arbeidsstasjoner sammen til én vakuumpumpe. De ulike modellene gjør det mulig å koble sammen nesten alle de populære vakuumsystemene som rotasjonsevaporatorer, vakuumkonsentratorer, geltørkere, tørkeovner og filtersystemer. Det kan integreres i nytt laboratorieinventar på monteringstidspunktet, eller installeres senere i eksisterende laboratorier.
  • Individuell koblingskonfigurasjon, vakuumkoblinger som passer til arbeidsstasjonen
  • Innebygde enveisventiler for å forhindre krysskontaminering, selv med en lav trykkdifferensial
  • Behovsbasert vakuumgenerering, automatisk bytting inn og ut av vakuumpumpen
  • Fleksibel utforming, enkelt å tilpasse til endringer i kravene eller i vakuumkoblingen
  • Praktisk utforming, integrert installasjon (installasjonsrør) eller veggmontering
VACUU.LAN VCL modules: The modules are fully assembled or pre-assembled and ready for connection. Different connecting elements enable integrated installation into newly planned laboratory furniture, subsequent installation in existing laboratories or upgrading of existing older networks. Each VCL module consists of a connecting element and a functional element.
Modulene er fullt montert eller forhåndsmontert og klar for tilkobling. Ulike koblingselementer gjør det mulig med integrert installasjon i nylig planlagt laboratorieinventar, senere installasjon i eksisterende laboratorier eller oppgradering av eksisterende nettverk. Hver VCL-modul består av ett koblingselement og ett funksjonselement.
Functional elements:
Manual adjustment module, VCL 01: With flow-adjustment diaphragm for opening and closing the vacuum line and fine-tuning the suction capacity.
Blocking/Adjustment module, VCL 02: With flow-adjustment diaphragm for fine tuning the suction capacity, combined with a ball valve for rapid opening and closing of the vacuum line; the fine tuning is retained.
Shut-off module, VCL K: With ball valve for opening and closing the vacuum line.
Manual control extraction module, VCL AR: Consisting of a manual control unit and a separate vacuum connection for installation in extractors.
Automatic control extraction module, VCL AE: Consists of an automatic control unit with a separate vacuum connection for installation in extractors and a gauge connection for connecting vacuum controller CVC 2" or VNC 1.
Automatic control module, VCL-B 10: VACU with connecting element A1, M35, for wall installation, comprising A1, B1, C3.
Automatic control module, VCL-B 11: VACU with connecting element A5, M35×1,5 comprising A5, B1, C3.
Adjustment/Shut-off/Gauge module, VCL RKM: Like VCL 02, also supplied with bourdon vacuum gauge as vacuum display for rapid reading and trend detection.
Functional element, C3B: Suction line solenoid valve, thread M35×1,5.
Koblingselement, A1
Består av en manuell kontrollenhet og en separat vakuumkobling for installasjon i ekstraktorer.
Ekstraksjonsmodul med automatisk kontroll, VCL AE
Modul med automatisk justering, VCL-B 10
VACU med tilkoblingselement A1, M35, for vegginstallasjon, bestående av A1, B1, C3.
VACU med tilkoblingselement A5, M35 × 1.5, for vegginstallasjon, bestående av A5, B1, C3.
Justerings-/avstengnings-/målermodul, VCL RKM
I likhet med VCL 02 leveres også denne med bourdon-vakuummåler som vakuumskjerm for rask avlesning og trendpåvisning.
Funksjonselement, C3B
Magnetventil på sugeslangen, gjenget M35 × 1,5