Vannstrålepumpe
Leverandør: Brand
181-9100EA 820 NOK
181-9100
Vannstrålepumpe
Pumper Vannstrålepumper
PP, grå, for generering av vakuum og avtrekk av væsker og damper.
  • Ekstremt lavt vannforbruk (190 l/t ved et strømningstrykk på 3,5 bar)
  • Konstant sluttrykk (16 mbar ved et vanntemperatur på 12 °C)
  • God sugeevne, ~400 l luft per time (mot atmosfærisk trykk, vanntemperatur på 12 °C, strømningstrykk på 3,5 bar)
  • God kjemikaliebestandighet ettersom mediet som skal transporteres, bare kommer i kontakt med deler som er laget av PP, FKM og PTFE
  • Maks. temperatur under kontinuerlig drift: 80 °C
Leveringsinformasjon: Leveres med vannstrålepumpen, en R 3/4" , et R 1/2" overgangsstykke, en slangeolive (10 - 12 mm ytre diameter) for vannkobling og en slangeolive med 6 - 9 mm ytre diameter for vakuumtilkoblingen.