Vannstrålepumpe
Leverandør: Kartell
181-0501EA 660 NOK
181-0501
Vannstrålepumpe
Pumper Vannstrålepumper
For opprettelse av et vakuum og fjerning av væsker og damper (det må kanskje monteres en kjølefelle oppstrøms). Spesielt kraftig i det nedre vanntrykksområdet. PP, hvit.
  • Vannforbruk 300 l/t
  • Oppnår 20 mbar med vanntrykk på 1 bar
  • Sugekapasitet ~270 l luft per time
  • God kjemisk motstandskraft
  • Maks. kontinuerlig driftstemperatur 80 °C
Leveringsinformasjon: Leveransen omfatter vannstrålepumpen, én slangekobling (ytre diameter 12–13 mm) som vannåpningen og én slangekobling (ytre diameter 9–11 mm) for vakuumåpningen.