Du søkte etter: Bad
VWR har bad/vannbad brukes til bruk for å oppnå en jevn temperatur på produkter som ikke kan utsettes for dirkete flamme. Enten ved analogt eller digitalt kontrollsett, styres temperatur, samt risting og vibrering, eller andre tilleggsfunksjoner. Som oftest brukes vann for forsiktig oppvarming av prøver. Olje eller kuler/perler kan også brukes når temperaturen skal heves mer effektivt. Badene kan komme lokk for å unngå varmetap eller kontaminering.
VWR har bad/vannbad brukes til bruk for å oppnå en jevn temperatur på produkter som ikke kan utsettes for dirkete flamme. Enten ved analogt eller digitalt kontrollsett, styres temperatur, samt risting og vibrering, eller andre tilleggsfunksjoner. Som oftest brukes vann for forsiktig oppvarming av prøver. Olje eller kuler/perler kan også brukes når temperaturen skal heves mer effektivt. Badene kan komme lokk for å unngå varmetap eller kontaminering.
73  treff i ditt søk
SearchResultCount:"73"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Unstirred water baths with double walled, stainless steel (inner) and coated steel sheet (outer) housing. All baths except the 2 litre models feature ...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Rustfritt stålbad med brukervennlig MX temperaturregulator med tre kontrollknapper og instruksjoner på skjermen.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Lagd av rustfritt stål eller polykarbonat. Ideelt til bruk sammen med hengetermostater fra VWR®. For bruksområder der det er nødvendig å ha slitestyrk...
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Linear shaking water baths with stainless steel tank and simple, intuitive user interface. It is quick and easy to fit alternative shaking trays.
Artikkenummer: (720-2423)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The reliable W20 histology water bath is ideal for removing wrinkles and distortions in paraffin wax sections which are created during sectioning. The...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Transparent polycarbonate baths keep samples visible, units feature user friendly MX temperature controller with three control buttons and on-screen p...
Artikkenummer: (462-0214)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Bad i rustfritt stål med brukervennlige MX-temperaturkontroller som har tre kontrollknapper og meldinger på skjermen. Spesielt utviklet for produksjon...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: SI Analytics
Beskrivelse: The CT 72 thermostatic baths are designed for determining viscosity of newtonian liquids in glass capillary viscometers with the display of the moment...
Produsent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: Bad, JBN26, Kapasitet: 26 L, Temperaturområde: RT* +5...95 °C, Temp stabilitet: ±0,5 °C, Varme-effekt: 1,4 kW, Bad B×D×H: 495×290×165 mm, B×D×H: 590×335×275 mm, UK/EU-kontakt, (* RT = Ambient)
Produsent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: High quality, digital unstirred water bath range with choice of models from 2 to 34 litres and a dual bath with 5 and 12 litres. Dual baths are ideal ...
Produsent: JULABO GmbH
Beskrivelse: Bad, CORIO™, B19, Rustfritt stål, Kapasitet: 14 - 19 L, Temperaturområde: ≤150 °C, Bad B×D×H: 300×500×150 mm, B×D×H: 370×580×200 mm
Produsent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: Førsteklasses bad laget av korrosjonsbestandig rustfritt stål for holdbarhet i krevende miljøer. Tilgjengelig i fem størrelser (5, 12, 18, 26 og 38 li...
Produsent: JULABO GmbH
Beskrivelse: PURA stainless steel water baths are functional and reliable for everyday operations due to their high material and component quality. The easy to use...
Produsent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: Kokebad er designet for kontinuerlig drift med vann over 90 °C. De har en tank i rustfritt stål med et ytterdeksel, og analog innstilling av temperatu...
Produsent: JULABO GmbH
Beskrivelse: Bad, CORIO™, BT19, Kapasitet: 14 - 19 L, Temperaturområde: ≤100 °C, Bad B×D×H: 300×350×150 mm
Artikkenummer: (462-0519)
Produsent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: The OLS shaking water bath offers exceptional temperature performance and usability. The bath is ideal for basic as well as more demanding application...
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 73
no targeter for Bottom