Beskyttelsesmiddel for vannbad, Aquaresist
Leverandør: Avantor
VWR®
462-0600EA 285 NOK
462-7051 462-0600 462-7000
Beskyttelsesmiddel for vannbad, Aquaresist
Rengjøringsløsninger Bestyttelsesreagens for vannbad
Hemmer veksten av alger og bakterier i bad og termostatbad og gir dermed optimalt hygieniske arbeidsforhold.
  • Holdbart. Effektivt i ukevis. Effekten angis av en fargeindikator
  • Rimelig, lavt forbruk - bare 1 ml løsning per liter vann.
NB: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.