Oljebad, ONE-serien
Leverandør: Memmert
462-3576EA 0 NOK
462-3576
Oljebad, ONE-serien
Bad Oljebad
Oljebad med tank og hus i korrosjonsbestandig, rustfritt stål. Enhetene har to PT100-sensorer. Varmeelementene befinner seg i sidene og i bunnen av tanken, noe som gir bedre temperaturensartethet.
  • Mikroprosessorstyrt PID-kontroller med innebygd selvdiagnosesystem og digitalt LED-display for alle angitte parametre og alarmverdier, med inndeling på 0,1 °C (for temperaturer under 99,9 °C).
  • Programmerbar digital timer, 1 min til 999 t, med fire funksjoner: på, forsinket på, hold, hold angitt temperatur i angitt periode
  • Hørbar og synlig alarm for lavt væskenivå. Varmen slås av automatisk på slutten av programmet
  • Sikkerhetsfunksjonene omfatter en uavhengig justerbar temperaturbegrenser, TWB-beskyttelsesklasse 2
Bestillingsinformasjon: Alle modellene leveres uten stativer, ringsett og lokk. Tilbehør bestilles separat.
NB: *RF = Omgivelse