Du søkte etter: Ristevannbad
12  treff i ditt søk
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Linear shaking water baths with stainless steel tank and simple, intuitive user interface. It is quick and easy to fit alternative shaking trays.
Produsent: JULABO GmbH
Beskrivelse: Fram og tilbake ristevannbad i rustfritt stål som egner seg til uovervåket, kontinuerlig drift. Det lyse LED-multidisplayet, som viser opptil seks tem...
Produsent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: The Aqua Pro series of shaking water baths offers two bath models with exceptional temperature performance and usability. The baths are ideal for basi...
Artikkenummer: (462-0519)
Produsent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: The OLS shaking water bath offers exceptional temperature performance and usability. The bath is ideal for basic as well as more demanding application...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: LAUDA
Beskrivelse: Shaking water baths for exactly reproducible temperatures. The working temperature range is 25 to 100 °C.
Artikkenummer: (GERB3550)
Produsent: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivelse: Shaking water bath, stainless steel. PID controller with PT-100 temperature sensor.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (EDVO5027)
Produsent: EDVOTEK EUROPE LTD
Beskrivelse: Digital stainless steel shaking water bath, designed for when incubation of samples together with precise aeration and agitation is required.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: NICKEL ELECTRO
Beskrivelse: Digital and analogue linear shaking water baths with a stainless steel tank housed in a durable outer case. The corrosion resistant reciprocating trol...
Produsent: THERMO ELECTRON LED GMBH
Beskrivelse: Precision™ water baths support a range of sensitive life science and QA/QC applications, from warming fragile reagents to tissue culturing and genetic...
Artikkenummer: (STUA12152-02)
Produsent: Cole Parmer
Beskrivelse: Customisethe shaking water bath to your requirements with platforms and racks
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (HAKATSCIR35)
Produsent: THERMO ELECTRON LED GMBH
Beskrivelse: These circulating water baths are ideal when temperature uniformity and control are particularly critical, such as when working with enzymes and in se...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (444-1614)
Produsent: Cole Parmer
Beskrivelse: Versatile shaking water baths which offer a choice of either orbital or linear shaking. Units consists of a stainless steel tank, with heater and temp...
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom