Synergy® Ultrapure-vannsystemet er ideelt for laboratorier med tilgang til renset vann som trenger forsyning av ultrarent vann av høy kvalitet ved bruksstedet. Synergy®-systemet passer for brukere som trenger 2 til 20 liter/dag. Systemet produserer type I-vann av forbehandlet vann med en strømningshastighet på 1 til 1,5 L/min. Produktvannet egner seg til klargjøring av buffere for flytende kromatografi, biokjemiske eksperimenter, isokratiske løsninger eller gradientløsninger for HPLC-analyse, kulturmedier for bakteriologisk analyse eller cellekulturer, eller løsninger for spektrofotometri, spektroskopi og andre analyseteknikker.
- Can be operated with or without remote dispenser
- Easy monitoring: measures and displays water quality on its two-line, alphanumeric display with a choice of six languages
- Automatic recirculation allows the system to maintain water quality in-between periods of use
- Simple to operate and maintain: Unique purification packs simplify cartridge replacement
- Built-in dispense timer simplifies the dispensing operation and reduces operator attendance
- UV photo-oxidation for low organic contamination (UV model only)
- The system's compact design, along with the versatile remote dispenser, ensures easy installation anywhere in the laboratory, either on the bench or wall mounted
Systemmonitoren forteller deg når kassetten må skiftes, eller når UV-lampen må byttes ut (bare UV-modell). En innebygd timer lar brukeren levere vann i en bestemt periode. Systemet stopper automatisk når perioden er utløpt. Brukeren kan enkelt angi perioden til mellom 1 og 60 minutter, og denne lagres i minnet til den endres.
* With BioPak® final.
Bestillingsinformasjon: SynergyPak® bør følge med et Millipak®- eller BioPak®-sluttfilter.