Det kompakte, brukervennlige vannrensingssystemet Milli-DI® er utviklet spesielt for å dekke behov for små mengder rent vann (mellom 3 og 5 liter per dag). Vannet som produseres, er egnet for kjemiske og elektrokjemiske bruksområder, for produksjon av buffere, reagenser og mikrobiologiske kulturmedier og en rekke andre bruksområder. Milli-DI®-vann kan også brukes som tilførselsvann for Ultrapure-vannsystemer.
- Batteridrevet, ingen nettstrømstilkobling nødvendig
- Det er enkelt å overvåke vannkvaliteten: systemet er utstyrt med en temperaturkompensert motstandsdyktighetsmåler for størst mulig nøyaktighet
- Enkelt å montere: systemet kobles ganske enkelt til drikkevannforsyningen
- Den enkle utformingen på behandlingspakken gjør vedlikeholdet svært enkelt
- Krav til tilførselsvann: drikkbart springvann med tilførselstrykk på <4,5 bar
- Den enkle utformingen til avioniseringspakken gjør vedlikeholdet enkelt (DI-PAK), og LED-skjermen angir når pakken må skiftes ut
Strømningshastighet: 0,5-0,7 l/min
Motstandsdyktighet: > 1 MΩ/cm ved 25 °C
BxDxH: 270x170x430 mm
Vekt: 5,6 kg
Bestillingsinformasjon: Rensepakken DI-PAK® (172-5158) må bestilles sammen med systemet.