Vannrensesystemer, RiOs™ 3
Leverandør: Merck
RiOs™ 3
171-0140EA 28050 NOK
171-0140 171-0391 171-0316 171-0317 171-0139 171-0315 171-0126 171-0142
Vannrensesystemer, RiOs™ 3
Vannrensesystemer Rene og ultrarene vannsystemer
RiOs™ 3-systemet passer for generelle, ikke-kritiske bruksområder i laboratoriet, eller som forbehandling for systemer med ultrarent vann. RiOs™ 3-systemet utgjør en perfekt løsning for behov for vannrensingssystemet for laboratorier av type III, f.eks. manuell rengjøring og rensing, bufferforberedelse, tilførselsvann til luftfuktere, autoklaver, vaskemaskiner for glassartikler. RiOs™ 3-systemet er utformet for brukere som ser etter en kompakt og brukervennlige løsning. RiOs™ 3-systemet vil bli satt stor pris på takket være den brukervennlige betjeningen, små utslipp og enkelt vedlikehold. For brukere som trenger tilgang til ultrarent vann, er RiOs 3-systemet ideelt som forbehandling for vannrensesystemer fra Synergy® eller Milli-Q®.
Opptil 30 L/dag med analytisk vann av høy kvalitet (type III) fra kran.
  • Enkel å installere og bruke
  • Unik alt-i-ett-pakke som inkluderer forbehandling og omvendt osmosemembran
  • Vedlikehold reduseres til å bytte en enkelt patron en eller to ganger i året
  • Bakgrunnsbelyst fargedisplay viser ledningsevne, temperatur og vannnivå i det integrerte reservoaret
  • Integrert, kompakt 6 liters reservoar – tilkobling til et 30 eller 60 l reservoar er mulig for høyere daglige behov
RiOs™ 3-systemet passer for generelle, ikke-kritiske bruksområder i laboratoriet, eller som forbehandling for systemer med ultrarent vann. RiOs™ 3-systemet utgjør en perfekt løsning for behov for vannrensingssystemet for laboratorier av type III, f.eks. manuell rengjøring og rensing, bufferforberedelse, tilførselsvann til luftfuktere, autoklaver, vaskemaskiner for glassartikler. RiOs™ 3-systemet er utformet for brukere som ser etter en kompakt og brukervennlige løsning. RiOs™ 3-systemet vil bli satt stor pris på takket være den brukervennlige betjeningen, små utslipp og enkelt vedlikehold. For brukere som trenger tilgang til ultrarent vann, er RiOs 3-systemet ideelt som forbehandling for vannrensesystemer fra Synergy® eller Milli-Q®.
  • Enkelt å installere og bruke
  • Forbruksartikkelen er en "unik alt-i-ett"-pakke som omfatter forbehandling og membraner med omvendt osmose
  • Vedlikeholdet er redusert til bare å skifte ut én enkelt kassett én eller to ganger i året
  • Bakgrunnsbelyst fargeskjerm viser ledningsevnen, temperaturen og vannivået i den innebygde beholderen
  • Integrert, kompakt beholder som rommer 6 liter. En beholder som rommer 60 liter kan også kobles til hvis det daglige behovet er større
Bestillingsinformasjon: Rensepakken SmartPak™ (171-0126) må bestilles sammen med systemet.