Du søkte etter: Kalibreringslodd
44  treff i ditt søk
SearchResultCount:"44"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Weights made from solid, anti-magnetic, polished stainless steel. Suitable for high resolution electronic balances.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Rectangular weights made from cast iron, permanently magnetised.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Vekter laget av solid, antimagnetisk, polert rustfritt stål.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Weights made from anti-magnetic, polished stainless steel. Suitable for medium resolution, precision electronic balances. Weights of more than 20 g ha...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: An economical range of calibration sets, with only three stainless steel weights, to meet routine calibration requirements of precision and analytical...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Stainless steel Class F2 weights for users who require moderate levels of tolerance values in their calibration and day-to-day weighing.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Test weights in either stainless steel or aluminium.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Stainless steel. Wire weights up to 500 mg in cobalt alloy.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Weights from 1 to 50 g are monobloc weights, with larger weights having an adjusting cavity.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Vekter laget av anti-magnetisk, polert rustfritt stål. Egnet for elektroniske presisjonsvekter med middels oppløsning. Vekter har justeringshulrom for...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Brass weights that are ideal for schools introducing the concept of weights and forces.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Rektangulære lodd av støpejern (tetthet: 7,2 g/cm³).
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Lodd av rustfritt stål, justert i henhold til klasse 1 for nøyaktig kontroll og justering av vekter.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Individual E1 OIML class weights are intended to ensure traceability between the national mass standards (with values derived from the International P...
Artikkenummer: (611-3815)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Lodd, Calibration, VWR®, Klasse: E1, Vekt: 1000 g, Rustfritt stål
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (611-1854)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Lodd, Calibration, VWR®, Vektsett: 10 g; 50 g; 100 g, Antall vekter: 3
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 44
no targeter for Bottom