VWR®, Vaskeflasker, smal eller bred åpning, Standard Line
Leverandør: VWR
VWR®
215-2500EA 465 NOK
215-2500 215-2498 215-2496 215-2497 215-2506 215-2529
VWR®, Vaskeflasker, smal eller bred åpning, Standard Line
Flasker Spruteflasker
LDPE, klar, med farget PP-skrukork og spruterør.
  • God kjemisk motstandskraft
  • Varmebestandig opp til +80 °C
  • Fargekodede korker for rask identifisering
Rimelig, myk og svært enkel å klemme. For bruk med generelle løsninger som vann, såpe, fortynnede syrer og fortynnede baser.