Natriumselenat dekahydrat ≥97.0%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Formel: Na₂SeO₄·10H₂O
MW: 369,09 g/mol
Smeltepunkt: 35 °C
Tetthet: 1,584 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149174
CAS-nummer: 10102-23-5
EINECS: 236-501-8
FN: 2630
ADR: 6.1,I
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 97.0 %
Metal impurities Max. 0.02 %
Insolubility in water Max. 0.03 %
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
Plastic bottle 100 g 302113L
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall