Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate, Premion®, 99.99% (metals basis), Au 49-50%
Leverandør: Alfa Aesar
Warning
Purity: 99.99%
CAS No.: 13874-02-7
Molecular Formula: AuCl4Na.2H2O
Formula Weight: 397.80 (361.77anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 0.8
Appearance: Yellow-orange
Melting Point: 100° dec.
Solubility: Soluble in water, alcohol, ether
Merck Reference: 14,8688
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149162
Formel: NaAuCl₄·2H₂O
MW: 397,8 g/mol
MDL Number: MFCD00149162
CAS-nummer: 13874-02-7
EINECS: 239-241-3
FN: 3260
ADR: 8,III
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
1 g 12148.03
5 g 12148.06
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Tetthet 0.8
Smeltepunkt 100° dec.
Formel vegt 397.80 (361.77anhy)
CAS-nr 13874-02-7
Renhet 99.99%
Oppløslighet Soluble in water, alcohol, ether
Fyskisk form Crystalline
Molekylformel AuCl4Na.2H2O
utseende Yellow-orange
MDL No. MFCD00149162
UN No. 3260
Merck reference 14,8688
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall