VWR® Maximum, Kjeledresser for renrom
Leverandør: VWR
VWR® Maximum
113-9161EA 2350 NOK
VWRU414004-310 VWRU414004-684 VWRU414004-311 VWRU414004-685 VWRU414004-683 VWRU414004-308 113-9161 VWRU414004-686 113-1082 113-1081 113-1080 113-1075 113-1086 113-1085 113-1074 113-1084 113-1079 113-1078 113-1089 113-1088 113-1077 113-1076 113-1087
VWR® Maximum, Kjeledresser for renrom
Engangsplagg
VWR® Maximum-SPP-kjeledresser er de reneste og mest slitesterke i VWR®s kleskolleksjon. Disse plaggene består av et behagelig spunnet polypropylenmateriale (SPP) og er utformet med tanke på optimert barrierebeskyttelse, renslighet og komfort.
  • Avsmalnende krage, innfelte ermer, glidelås, elastiske mansjetter
  • Overlegen væske- og partikkelbarriere: >bakteriefiltreringseffektivitet på 99,9 %
  • Lavest nivå av partikkelavgivelse: nivå 1, Helmke Drum-klassifisering
  • Lett sprutsikker mot kjemikalier
  • Forbedret pusteevne som sikrer brukerkomfort
  • Mykt, tekstillignende materiale med maksimal rivestyrke
Testet og produsert i et ISO-sertifisert anlegg under strenge prosesskontroller. Batcher er kontrollert og validert gjennom uavhengig laboratorietesting.