Du søkte etter: Filter, inntaks-
21  treff i ditt søk
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Avantor
Beskrivelse: These filters are made from 100% PEEK.
Produsent: Avantor
Beskrivelse: The Last Drop™ eluent filter utilises a flat element, which sits parallel to the bottom of the reservoir, allowing the filter to draw all but the last...
Produsent: Avantor
Beskrivelse: These solvent inlet filters are used at the low pressure inlet side of the pump to help protect check valves, injector and column from particulate con...
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: PUMPGARD™II filters protect chemicals and final filters against damage from broken silicone wafer pieces.
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: These PTFE suction filters consist of a receiver with a female thread and an easily exchangeable frit. They are ideal prefilters in front of pump syst...
Artikkenummer: (ROBU80052)
Produsent: ROBU GLASFILTER
Beskrivelse: This solvent filter is made of pure borosilicate glass.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (590-0221)
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Suction Filter with PTFE membrane.
UOM: 1 * 5 Items
Artikkenummer: (590-0201)
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Filter candle made of porous PE.
UOM: 1 * 10 Items
Produsent: ROBU GLASFILTER
Beskrivelse: These filters are suitable for degassing and filtration of solvents e.g. in chromatography.
Artikkenummer: (VIVAH2O-CUF)
Produsent: Sartorius
Beskrivelse: The arium® CellPlus is a sterile packed, point-of-use ultrafilter for efficient removal of endotoxins, RNase, DNase, microorganisms and particles. Ret...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Beskrivelse: Inlet filters are used to extract particles from the sample between the injector and the column.
Produsent: PerkinElmer
Beskrivelse: Solvent reservoir sparger, Titan, Porestr: 10 µm
Produsent: JOUR RESEARCH (VICI)
Beskrivelse: The air inlet valve has a check valve which blocks vapours of the solution in a bottle, preventing the vapours from escaping into the lab. The safety ...
Produsent: JOUR RESEARCH (VICI)
Beskrivelse: With flat filter element which allows the maximum amount of mobile phase to be drawn from the reservoir without introducing air into the system.
Produsent: UPCHURCH SCIENTIFIC
Beskrivelse: Filtrene med stammer er laget i 100 % rustfritt stål av typen 316. Filtre med gjengede overganger har gjengede Kel-F®-korker (PCTFE).
Tilbud
Produsent: UPCHURCH SCIENTIFIC
Beskrivelse: Stainless steel, PEEK or UHMWPE
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom