Sharp disposal containers for infectious waste, Sharpsafe®
Leverandør: Hospidex
Sharpsafe® Classics
129-1809EA 8425 NOK
129-1809 129-1192 129-1190 119-0089 129-1191 119-0087 119-0086 119-0085 HUARSHA-40502610 119-0084 119-0082 119-0081 119-0080 129-1181 119-0079 129-1182 119-0077 129-1180 119-0076 129-1189 129-1187 129-1188 129-1185 129-1186 129-1183 129-1184
Sharp disposal containers for infectious waste, Sharpsafe®
Avfallsbøtter Avfallsbøtter, skarpe gjenstander
Gul PP
  • Luerlock-sikker: Frakobling av alle nåler med luerlock-kobling, inkludert sikkerhets- og sommerfuglnåler
  • Penn-sikker: Frakobling av alle insulinpenn-nåler
  • Skalpell-sikker: Frakobling av skalpellblader (except 129-1809, 119-0086, -0089, -0087)
  • Disconnection of scalpel blades (except 119-0089, -0086, 129-1809, 119-0084)
TRBA 250, NF X30-500, NF 302 and UN certified
Colour: Yellow. Translucent cover.