Blot-miniristeapparatet kombinerer bevegelsen til et gyngende risteapparat og et risteapparat for å produsere en tredimensjonal bevegelse som er skånsom nok for ømtålige geler og bloter, men likevel gir grundig blanding.
- Roterende bevegelse for skånsom og effektiv farging
- Optimal helling og hastighet for Western blot-prosedyre
- Kan brukes i en inkubator eller et kjølerom
Risteapparatet er utformet for blotbehandling og fargingsoppgaver, og hellingen og hastigheten er optimalt innstilt slik at det bruker minst mulig løsning og samtidig forhindrer at membranen eller gelen tørker ut. Det bruker mindre mengder med reagenser, som bidrar til å verne verdifulle prober og antistoffer.
Leveringsinformasjon: Leveres med en sklisikker gummimatte og to store blot-bokser. Det er to størrelser tilgjengelig for å holde blots på 8×10 og 10×10 cm geler. De største boksene har plass til geler fra VWRs mini modulære vertikale PAGE-systemer.