Du søkte etter: Jerrikanne
33  treff i ditt søk
SearchResultCount:"33"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: HDPE, opaque with PP screw caps.
Artikkenummer: (216-1917)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Disposable jerrican, made of HDPE, with integrated handle for easy carrying and pouring.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: HDPE, fluorbehandlet med fluorbehandlet PP-skrulokk.
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: HDPE, naturfarget, med hvitt PP-skrulokk.
Artikkenummer: (216-4402)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: HDPE, naturfarget, med hvit PP-skrulokk.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: DÜPERTHAL GMBH & CO
Beskrivelse: PE, electrostatically conductive.
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Jerricans, Lowboys™, Nalgene®, flat form, med skrukork og stoppekran, PP, Kapasitet: 8 l, B×D×H: 368×305×165 mm, Hals, indre diam: 44 mm, Gjenge: 63 mm
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: HDPE, naturfarget, med PP-skrulokk.
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Stainless steel 18/10.
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: HDPE, translucent or blue, with tamper evident screw cap.
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: PP, klar.
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: HDPE, black, anti-static.
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: HDPE, black (eletrically conductive).
Produsent: Kautex
Beskrivelse: HDPE, natural colour.
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: The filling support makes it easy to dispense liquids and correctly dose from Bürkle's 10 litre compact jerrycan.
Produsent: Corning
Beskrivelse: HDPE, translucent.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 33
no targeter for Bottom