Kimtech™ A5 sterilt renromsplagg med CleanDon-teknologi er laget av SMS-materiale (Spunbond Meltblown Spunbond). Den har innebygd knepplåser som samler opp bein og armer, og en tommelløkke som hindrer plaggets erme i å rulle opp og eksponere armen eller håndleddet.
- Tekstillignende komfort
- Innovativt vrengt brettemønster som reduserer faren for berøring og kontaminering av utsiden plagget når det åpnes
- Svært synlig blå linje, som venter på patentregistrering, langs innsiden av plagget viser hvor du skal ta tak under påkledning
Egnet for bruk i miljøer i klasse 100, ISO 5, 3.5.
Farge: hvit
Sertifiseringer: PPE Cat III (EU) 2016/425, Type 5 / 6
Forpakning: Vacuum packed and double bagged for added sterility assurance.