VWR® Traceable®, Infrarødt termometer og termoelementtermometer
Leverandør: VWR
VWR® Traceable®
620-1806EA 2825 NOK
620-1806
VWR® Traceable®, Infrarødt termometer og termoelementtermometer
Termometere Digitaltermometer
Dette HACCP-termometeret (Hazard Analysis and Critical Control Point) er utformet for laboratorier, matforedling, mattilberedning og brygging. Den vanntette konstruksjonen gjør at den kan brukes i laboratorier, anlegg og nedspylingsområder.
Probe i rustfritt stål** (152 mm).
Leveringsinformasjon: Supplied with serial numbered NIST Traceable® certificate of calibration.