Maursyre ( metansyre), EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00253.1000EA 598 NOK
1.00253.1000
Maursyre ( metansyre), EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Maursyre ( metansyre)
Formel: HCO₂H
MW: 46,03 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003297
CAS-nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
FN: 1779
ADR: 8 (3),II
Merck Indeks: 13,04265
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -9 °C
Boiling Point 107 °C
Flash Point 71 °C
Explosion Limit 10 - 45.5 %(V)
Density 1.2 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) strongly acid
Ignition Point 485 °C