Fluorsyre 40%, ARISTAR® for sporanalyse
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
450034NEA 1975 NOK
450034N
Fluorsyre 40%, ARISTAR® for sporanalyse
Fluorsyre
Formel: HF
MW: 20,01 g/mol
Kokepunkt: 112 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –44 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011346
CAS-nummer: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
FN: 1790
ADR: 8 (6.1),II
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (acidimetric) Min. 40.0 %
Colour Max. 10 APHA
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
SiF6 (Hexafluorosilicate) Max. 20 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 0.1 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.5 ppm
SO3 (Sulphite) Max. 2 ppm
Ag (Silver) Max. 0.001 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.005 ppm
Au (Gold) Max. 0.002 ppm
As (Arsenic) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.010 ppm
Be (Beryllium) Max. 0.001 ppm
Bi (Bismuth) Max. 0.001 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.010 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.002 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.002 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.001 ppm
Cu (Copper) Max. 0.001 ppm
Fe (Iron) Max. 0.010 ppm
Ga (Gallium) Max. 0.005 ppm
Ge (Germanium) Max. 0.002 ppm
Hg (Mercury) Max. 0.020 ppm
In (Indium) Max. 0.002 ppm
K (Potassium) Max. 0.010 ppm
Li (Lithium) Max. 0.001 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.005 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.002 ppm
Mo (Molybdenum) Max. 0.001 ppm
Na (Sodium) Max. 0.010 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.001 ppm
Pb (Lead) Max. 0.002 ppm
Sn (Tin) Max. 0.001 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.001 ppm
Ti (Titanium) Max. 0.010 ppm
Tl (Thallium) Max. 0.001 ppm
V (Vanadium) Max. 0.001 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.005 ppm
Zr (Zirconium) Max. 0.001 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 2 ppm
Vi støtter deg ved produksjon og oppskalering!
Be om store pakningstørrelser eller bulkkvanta som ikke er tilgjengelig på denne siden og bruk dette forespørselsskjemaet.
Oppdag vår tjeneste
Spesialpakker og kundetilpassede løsninger
Se mer