Du søkte etter: Human biologi
167  treff i ditt søk
SearchResultCount:"167"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (763-0443)
Produsent: SOMMER, MARCUS
Beskrivelse: Muscles, nerves, blood vessels and ligaments. The superficial muscles of the palm can be lifted off. Five life-size parts.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (SOMMKS2)
Produsent: SOMMER, MARCUS
Beskrivelse: Relief model with two hair follicles (fullyexposed and in section). Model in one piece.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (SOMMNS46)
Produsent: SOMMER, MARCUS
Beskrivelse: Sagittal section. Model in one piece.
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (SOMMBS28/1)
Produsent: SOMMER, MARCUS
Beskrivelse: Spinal nerves, spinal ganglion and spinal cord in cross-section.
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (SOMMHS19/1)
Produsent: SOMMER, MARCUS
Beskrivelse: Relief model of approximately 2/3 natural size in one piece.
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (SOMMBS45)
Produsent: SOMMER, MARCUS
Beskrivelse: Made in SOMSO-Plast® and with the following features:
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (SOMMAS12)
Produsent: SOMMER, MARCUS
Beskrivelse: Model separates into 12 parts: Half of each lung (2), heart (2), liver, stomach, duodenum with pancreas, small and large intestine, opening appendix, ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (763-0432)
Produsent: SOMMER, MARCUS
Beskrivelse: Plastic model, 23×23×13 cm with length and cross section of vessel strings in a two-hearted stem. Magnification 550X.
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (SOMMCS10)
Produsent: SOMMER, MARCUS
Beskrivelse: Resting in the bone of the base of the orbit, median section. In the left half the lens and vitreous humour are fixed. The right half shows the sclero...
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (SOMMDS13)
Produsent: SOMMER, MARCUS
Beskrivelse: The superior semicircular canal and vestibule open showing the saccule and utricle.
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (SOMMNS48)
Produsent: SOMMER, MARCUS
Beskrivelse: Frontal section. Model in one piece.
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (SOMMJS6)
Produsent: SOMMER, MARCUS
Beskrivelse: The formation and structure of layers are shown by a transverse and vertical section.
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (SOMMGS7)
Produsent: SOMMER, MARCUS
Beskrivelse: Enlarged approx. 5 times, made in SOMSO-Plast®. Resting in the bone of the base of the orbit, median section. In the left half the lens and vitreous h...
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (763-0442)
Produsent: SOMMER, MARCUS
Beskrivelse: Labyrinth with coil that can be opened and the middle ear's auditory bone and eardrum. 4× life size. Three parts.
UOM: 1 * 1 Each
Produsent: SOMMER, MARCUS
Beskrivelse: One piece on a green base enlarged 70 times with:
Artikkenummer: (SOMMDS3)
Produsent: SOMMER, MARCUS
Beskrivelse: Ear model showing tympanic membrane with malleus, incus, and labyrinth.
UOM: 1 * 1 Each
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 167
no targeter for Bottom