Salpetersyre 10 mol/l (10 N), TitriPUR® volumetrisk løsning, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00630.1000EA 1500 NOK
1.00630.1000
Salpetersyre 10 mol/l (10 N), TitriPUR® volumetrisk løsning, Supelco®
Salpetersyre
Formel: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Kokepunkt: 120 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: -28 °C
Tetthet: 1,38 g/cm3 (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011349
EINECS: 231-714-2
FN: 2031
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (HNO₃) 48.0 - 50.0 %