E-Cube™-systemet er en enkel bioreaktor med et celledyrkingsareal på 8500 cm² for dyrking av forankringsavhengige celler innenfor et område på bare 25,4 × 35,6 cm. Med E-Cube™-systemet er det enkelt å finne ut om celler lar seg dyrke i CellCube®-modulen, før det satses ressurser og finansiering på det større, automatiske CellCube®-systemet. Slangepumpe, CO₂-inkubator og medium er ikke inkludert.
Includes an oxygenator, medium reservoir, multiple access ports, and all required tubing and fittings.
Cells grow in Corning’'s parallel-plate CellCube® Module on the same treated polystyrene used in Corning culture vessels. The E-Cube™ System kit consists of an oxygenator, medium reservoir, multiple access ports, and all required tubing and fittings; CellCube® Modules must be purchased separately.