Du søkte etter: Natriumdihydrogenortofosfat dihydrat
14  treff i ditt søk
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: Natriumdihydrogenortofosfat dihydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
HMS
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Natriumdihydrogenortofosfat dihydrat ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytisk reagens
Artikkenummer: (1768.1000)
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Natriumdihydrogenortofosfat dihydrat, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
UOM: 1 * 1 kg
Sertifikater
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Natriumdihydrogenortofosfat dihydrat Ph. Eur., USP, BP
Artikkenummer: (3819-01)
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Natriumdihydrogenortofosfat dihydrat 98.0-102.0%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
UOM: 1 * 500 g
HMS Sertifikater
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Natriumdihydrogenortofosfat dihydrat ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Artikkenummer: (P108-42)
Produsent: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Beskrivelse: Natriumdihydrogenortofosfat dihydrat Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
UOM: 1 * 20 kg
Artikkenummer: (ACRO446222500)
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Natriumdihydrogenortofosfat dihydrat for HPLC
UOM: 1 * 250 g
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Natriumdihydrogenortofosfat dihydrat ≥99%
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Natriumdihydrogenortofosfat dihydrat 98%, Extra Pure
HMS
Produsent: Honeywell Chemicals
Beskrivelse: Natriumdihydrogenortofosfat dihydrat 98-100.5% (dried basis), meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, FCC, E339, Fluka™
HMS
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Natriumdihydrogenortofosfat dihydrat 99+% for analysis
HMS
Produsent: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Beskrivelse: Natriumdihydrogenortofosfat dihydrat 98.0-100.5% (alkalimetric, calculated on anhydrous substance), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP, JPE, SAFC®
HMS
Produsent: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Beskrivelse: Natriumdihydrogenortofosfat dihydrat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JPE, E339, SAFC®
HMS
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom