Natriumdihydrogenortofosfat dihydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06342.1000EA
542
NOK
1.06342.1000
1.06342.0250
1.06342.2500
Natriumdihydrogenortofosfat dihydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Natriumdihydrogenortofosfat dihydrat
Formel:
NaH₂PO₄·2H₂O MW: 156,01 g/mol Kokepunkt: ∼650 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 60 °C Tetthet: 1,91 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00149209 CAS-nummer: 13472-35-0 EINECS: 231-449-2 REACH: 01-2119489796-13 Merck Indeks: 12,08806 |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | 850 g/l (20 °C) |
Melting Point | 60 °C |
Molar Mass | 156.02 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Density | 1.915 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4.5 (12 g/l, H2O, 25 °C) |