Acetaldehyde ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Sertifikat
Om dette produktet
CAS-nummer:75-07-0
:
Formel:CH₃CHO
MDL-nummer:MFCD00006991
:44.05 g/mol
Merck-indeksen:14,39
Kokende Pt:20.8 °C
Molten Pt:–128 °C
Tetthet:0.780
Flash Pt:–27 °C (–17 °F)
Lagringstemperatur:Ambient
EINECS:200-836-8
U.N:1089
ADR:3,I
:GHS02
:GHS08
:GHS07