Transparent polycarbonate baths keep samples visible, units feature user friendly MX temperature controller with three control buttons and on-screen prompts.
- Stort EasyView™ LCD-display med alarm eller feilvarslingsikoner og tekstforslag og menyer på engelsk
- Øvre og nedre temperaturgrenser som kan justeres av brukeren, og alarm ved lavt væskenivå
- Trykkpumpe med én enkelt hastighet
- Innebygd pumpe og varmespolebeskyttelse
- Ettpunktskalibrering
Maksimale pumpekapasiteter:
11,9 L/min, 120 mbar
*RF = omgivelse
A convenient slide control enables the flow rate to be easily adjusted, the elevated tank bottom gives secure handholds when lifting or positioning the bath, and is stable on uneven surfaces.
Controller bridge, made from heat and chemical resistant DuraTop™, is easily removed to clean the tank.
17 and 28 litre models have a drain and opening with lid for optional cooling coil, which is ideal for set points near ambient temperature.
Sertifiseringer: I samsvar med DIN 12876-1, sikkerhetsklasse 1, for bruk med ikke-brennbare væsker.
Leveringsinformasjon: Supplied with a lid.