Du søkte etter: Acetonitril
95  treff i ditt søk
SearchResultCount:"95"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: Prepsolv® solvents are tailored to the requirements of preparative HPLC to facilitate scale-up from analytical to preparative separations. With their ...
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Additional to our high quality acetonitrile dried with low water content up to 10 ppm our DNA-/RNA synthesis reagents with its high quality, lowest wa...
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Acetonitril, vannfri (maks. 0,001% H₂O)
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Med sin høye grad av UV transmisjon, lav partikkelmengde, lav surhet og alkalitet samt lav fordampingsrest er LiChrosolv® løsemidler ideelle for repr...
HMS Tilbud
Produsent: Merck
Beskrivelse: LiChrosolv® hypergrade is accurately tested for LC-MS suitability, and meets all the requirements of modern LC-MS ionisation methods (ESI / APCI - pos...
HMS Tilbud
Produsent: Merck
Beskrivelse: Acetonitril, Uvasol® for spectroscopy, Supelco®
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Acetonitril, SupraSolv® for gasskromatografi, Supelco®
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Acetonitril, EMPLURA®, Supelco®
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Med sin høye grad av UV transmisjon, lav partikkelmengde, lav surhet og alkalitet samt lav fordampingsrest er LiChrosolv® løsemidler ideelle for repr...
HMS Tilbud
Artikkenummer: (45983-5ML)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Acetonitril analytical standard, Supelco®
UOM: 1 * 5 mL
Produsent: Merck
Beskrivelse: EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab ...
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Highest purity solvents for UHPLC-MS analysis.
Tilbud
Produsent: Merck
Beskrivelse: Acetonitril ≥99.8%, SupraSolv® for GC-MS
HMS Tilbud
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Acetonitril ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC instruments
HMS Sertifikater Tilbud
Artikkenummer: (92497.320)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: VWR® PFAS grade LC-MS solvents undergo a rigorous use test to ensure suitability for analysis of poly- and perfluoroalkyl substances resulting in an u...
UOM: 1 * 2,5 L
HMS Sertifikater
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Acetonitril ≥99.5% for HPLC
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 95
no targeter for Bottom