1,8-Nonadiene ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
H53502.06EA 1725 NOK
H53502.06 H53502.14 H53502.03
1,8-Nonadiene ≥99%
1,8-Nonadiene
Formel: C₉H₁₆
MW: 124,23 g/mol
Kokepunkt: 141…142 °C
Tetthet: 0,74
Flash punkt: 26 °C (79 °F)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008669
CAS-nummer: 4900-30-5
EINECS: 225-527-5
FN: 3295
ADR: 3,III