Acetonitril
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Danger
PROOCHE141EA 0 NOK
PROOCHE141
Acetonitril
Acetonitril
Formel: H₃CCN
MW: 41,05 g/mol
Kokepunkt: 81,6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –45,7 °C
Tetthet: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 2 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001878
CAS-nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
FN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Indeks: 13,00071
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg