3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
Leverandør: Alfa Aesar
Purity: 97+%
CAS No.: 2973-78-6
Molecular Formula: C7H5BrO2
Formula Weight: 201.02
Melting Point: 125-128°
Beilstein Reference: 2205318
Formel: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
CAS-nummer: 2973-78-6
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
25 g B24729.14
5 g B24729.06
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Smeltepunkt 125-128°
Formel vegt 201.02
CAS-nr 2973-78-6
Renhet 97+%
Molekylformel C7H5BrO2
MDL No. MFCD00017348
Beilstein reference 2205318
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall