3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%
Leverandør: Alfa Aesar
Purity: 97%
CAS No.: 886498-07-3
Molecular Formula: C8H4BrF3O2
Formula Weight: 269.01
Refractive Index: 1.4990
Formel: C₈H₄BrF₃O
MW: 253,02 g/mol
MDL Number: MFCD08059506
CAS-nummer: 477535-41-4
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
1 g H26544.03
5 g H26544.06
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Formel vegt 269.01
CAS-nr 886498-07-3
Renhet 97%
brytningsindeks 1.4990
Molekylformel C8H4BrF3O2
MDL No. MFCD04116040
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall