Natriumhydroksid 0.01 mol/l concentrated aqueous solution, Supelco®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09961.0001EA 360 NOK
1.09961.0001
Natriumhydroksid 0.01 mol/l concentrated aqueous solution, Supelco®
Natriumhydroksid
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Kokepunkt: ∼105 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,327 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
FN: 1824
ADR: 8,
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material