Tetrabutylammoniumhydrogensulfat, LiChropur® for ioneparkromatografi, Supelco®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: tetra-n-butylammonium hexafluorophosphateTetrabutylammonium hydrogen sulfatetetrabutylammonium azide
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.18312.0025EA 3510 NOK
1.18312.0025 1.18312.0100
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat, LiChropur® for ioneparkromatografi, Supelco®
Tetrabutylammonium hydrogen sulphate
Formel: (C₄H₉)₄NHSO₄
MW: 339,54 g/mol
Smeltepunkt: 169…172 °C
Tetthet: 1,01 g/cm³ (25 °C)
MDL nummer: MFCD00011637
CAS-nummer: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5
Oppdag den enkle måten å finne kjemiske produkter på
Søk på metode (HPLC, GC, metallspor, XRF osv.), merke (VWRc, Merck, osv.) eller produktkategori (standarder, kromotografi osv.) for å finne kjemikaliene dere trenger
Test selv
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (acidimetric; calculated on dried substance) ≥ 99%
Identity (IR-spectrum) passes test
pH-value (10 %; water) ≤ 2
UV-transmission (200 nm; 0.005 mol/l; 1 cm; water) ≥ 70 %
UV-transmission (220 nm; 0.005 mol/l; 1 cm; water) ≥ 90 %
UV-transmission (250 nm; 0.005 mol/l; 1 cm; water) ≥ 98 %
Loss on drying (120 °C, vacuum) ≤ 2%
Oppdag den enkle måten å finne kjemiske produkter på
Søk på metode (HPLC, GC, metallspor, XRF osv.), merke (VWRc, Merck, osv.) eller produktkategori (standarder, kromotografi osv.) for å finne kjemikaliene dere trenger
Test selv