VWR® Rota-Rack, Reagensrørstativer, roterende
Leverandør: VWR
VWR® Rota-Rack
211-0378EA 2075 NOK
211-0378 211-0379 VWRU89031-458
VWR® Rota-Rack, Reagensrørstativer, roterende
Stativer for rør Tube Racks
PP.
  • Svært god temperaturbestandighet, autoklaverbar
  • Type A, med én side for hver av disse: 2 x 50 ml rør, 8 x 15 ml rør, 6 x 20 mm rør og 10 rør med diameter på 10–13 mm
  • Modell B: Med én side for hver av disse: 6 x 15 ml-rør, 9 x 1,5 / 2,0 ml mikrosentrifugerør, 12 x 0,5 / 0,6 ml mikrosentrifugerør og 32 x 0,2 ml PCR-rør eller fire strips med åtte PCR-rør
Stativer med fire uavhengig roterende moduler, som er farget lilla, blå, grønn og gul, for samtidig påfylling av reagensrør, kulturrør, sentrifugerør og mikrosentrifugerør av forskjellige størrelser.