Aceton ≥99%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
|
Danger
|
Synonymer:
Propanone
20063.558EA
11000
NOK
20063.558
20063.365
20063.296
20063.467
20063.412
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Aceton
Formel:
CH₃COCH₃ MW: 58,08 g/mol Kokepunkt: 56,2 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –95,4 °C Tetthet: 0,792 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: <–20 °C (closed cup) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00008765 CAS-nummer: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 FN: 1090 ADR: 3,II REACH: 01-2119471330-49 Merck Indeks: 13,00067 |
![]() |
Spesifikasjon Testresultater
Assay | Min. 99 % |
IR Spectrum | Passes test |