VWR® SP100, Automatisk stråpipette, fast volum
Leverandør: VWR
VWR® SP100
710-1021EA 3180 NOK
710-1021
VWR® SP100, Automatisk stråpipette, fast volum
Pipetter Stråpipetter
Fortrengningspipette med to forhåndskalibrerte trinn for pipettering av 1 og 0,1 ml av samme væske. Et ideelt alternativ til graderte glasspipetter for seriefortynning i forholdet 1:10 innen bakteriologi.
  • Myk aktivering, utmerket ergonomi, enkelt vedlikehold, rengjøring og desinfeksjon
  • To faste forhåndskalibrerte volumer – krever ingen forberedelse
  • Begge volumene kalibreres uavhengig
  • Utbyttbart PE-dysebeskyttelsesfilter
  • Justip™-system til høydejustering av spissutløseren
  • Autoklaverbar
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904