1,1,1-Trifluoracetylaceton 98%
Warning
ACRO216710250EA 1775 NOK
ACRO216710250 ACRO216711000 ACRO216710100
1,1,1-Trifluoracetylaceton 98%
1,1,1-Trifluoracetylaceton
Formel: C₅H₅F₃O₂
MW: 154,09 g/mol
Kokepunkt: 105…107 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,27 g/cm³
Flash punkt: 26 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000427
CAS-nummer: 367-57-7
EINECS: 206-698-5
FN: 1224
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light yellow to orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %