Byretter, SILBERBRAND, klasse B, AR-glass
Leverandør: Brand
Soda-lime glass AR-GLAS®
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Black graduations
  • Discharge tube with outer diameter 8 mm
Error limits according to class B
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Kapasitet Inndeling Toleranse Lengde Fp Art.nr Antall
25 ml 0,1 ml 0,08 ± ml 400 mm 2 661-1171
50 ml 0,1 ml 0,10 ± ml 620 mm 2 661-1172
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
TILBEHØR
Utvid alle / Skjul alle
Accessories
Beskrivelse Fp Art.nr Antall
Ekstra byrettespiss, PP, med skrukobling 1 BRND11600
Stoppekran, PTFE, med avtakbar PP-spiss 1 BRND11800
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall