Metanol, extra dry over Molecular Sieve 99.8%, AcroSeal™
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
364391000.EA
360
NOK
364391000.
364390010.
364395000.
364390025.
Metanol, extra dry over Molecular Sieve 99.8%, AcroSeal™
Metanol
Formel:
CH₃OH MW: 32,04 g/mol Kokepunkt: 64,7 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –98 °C Tetthet: 0,791 g/cm³ Flash punkt: 12 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00004595 CAS-nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 FN: 1230 ADR: 3,II REACH: 01-2119433307-44 Merck Indeks: 13,05984 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % (Coulometric) |
GC | ≥99.8 % |
Acidity/alkalinity | ≤0.0005 meq/g |