Methanol ≥99%
:67-56-1
:
:CH₃OH
:MFCD00004595
:32.04 g/mol
:14,5957
:64.7 °C
:–98 °C
:0.791
:11 °C (52 °F)
:Ambient
:200-659-6
:1230
:3,II
:01-2119433307-44
:GHS02
:GHS06
:GHS08
- Pack typePk
- L13255.APGlass bottle500 mL1 * 500 mLkr 385,00
- L13255.AUGlass bottle1.000 mL1 * 1.000 mLkr 415,00
- L13255.0FGlass bottle2.500 mL1 * 2.500 mLkr 650,00