Metanol
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Danger
EHERC14995000EA 655 NOK
EHERC14995000
Metanol
Metanol
Formel: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Kokepunkt: 64,6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –98 °C
Tetthet: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 11 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004595
CAS-nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
FN: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Indeks: 13,05984
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg