Kalorimetre, C 200
Leverandør: IKA
IKAA10002387EA 0 NOK
IKAC8803700 IKAC10002387 IKAA10002387 IKAC10002379 431-2900 IKAC8802500
Kalorimetre, C 200
Kalorimetre
Kompakt og plassbesparende halvautomatisert kalorimeter for å bestemme kaloriverdiene til væsker og faste stoffer.
Egnet til undervisningsformål (for eksempel tekniske fagskoler, universiteter) og til kommersielle industrilaboratorier med få prøver. Fire ulike testprosedyrer – isoperibol, dynamisk, tidskontrollert (automatisk antenning og beregning av kaloriverdi) eller manuell, brukeravhengig antenning og manuelle beregninger – gjør det mulig å tilpasse til ulike oppgaver.
Leveringsinformasjon: Supplied with Basic device (measuring cell) C 200 incl. power pack and ignition adaptor, decomposition vessel C 5010 or decomposition vessel halogen resistant C 5012, conversion kit C 200.2, oxygen station C 248 and further consumables for installation and calibration.