Hetteglass, Komplette mikroliter
VWRI548-1853EA 21975 NOK
VWRI548-1853
Hetteglass, Komplette mikroliter
Komplette mikroliterrør har en innvendig utforming med presis avsmalning som sørger for at du får maksimalt utbytte uten at du trenger å bruke en separat mikroinnsats. De sørger for maksimalt utbytte av GC og HPLC/UHPLC med et restvolum på <1 µl.
  • De kan brukes som konsentrasjonsrør takket være bunnen av solid glass som gir utmerket varmeoverføring og rørstabilitet
  • Kompatibel med automatiske prøvetakere takket være den flate glassbunnen og standarde rørutformingen
  • Fleksibelt volum fra 1,4 ml (maksimalt mulig volum) og ned til 25 µl (minimalt anbefalt arbeidsvolum)
  • Første hydrolytiske klasse