Vinkelmålere for flasketopp, med flaske
Leverandør: Brand
BRND43016EA 1400 NOK
BRND43016
Vinkelmålere for flasketopp, med flaske
Dispenser head made of borosilicate glass 3.3, with inscriptions in green enamel.
  • Dispenseringshode laget av DURAN®. Kalibrert for tømming (TD, Ex), med påskrift i grønn emalje
  • Den automatiske dispenseren er spesielt velegnet til å dispensere suspensjoner
  • Komplett med Boro 4.1-magasinflaske, laget av sodaglass, kapasitet 1000 ml, halsstørrelse 29/32.
Feilgrenser: ± 1,0 ml (5/10 ml dispensere); ± 2,0 ml (20 ml dispensere); ± 2,5 ml (25 ml dispensere); ± 5,0 ml (50 ml dispensere); ± 10,0 ml (100 ml dispensere)