Flenser, KF, med rørhåndtak av glass
Leverandør: Lenz
LENZ05106216EA 1800 NOK
LENZ05106216 LENZ05107216 LENZ05107116 LENZ05106116 LENZ05106110 LENZ05107110
Flenser, KF, med rørhåndtak av glass
Adaptere Adaptere med kuleslip
Made of DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes