De PRESTO®-systemene dekker et driftstemperaturområde på –40 til +250 °C med stor kjøle- og varmekapasitet. Disse instrumentene kan kompensere for eksoterme og endoterme reaksjoner usedvanlig raskt, og de har høye gjennomstrømningshastigheter, konstant trykk og kontrollert oppbygging av pumpetrykk. Forandringer i viskositeten til væsken i temperaturkontrollen blir dynamisk balansert. Permanent intern overvåkning og selvsmørende pumper bidrar til en lang driftstid. Det innebygde berøringspanelet gir brukeren god oversikt over viktig informasjon. Fingertuppstyring via den berøringsskjermen. Flere grensesnitt gjør det mulig å fjernstyre PRESTO® mellom nettverk og i overordnede kontrollsystemer. Trådløs fjernstyring av PRESTO® er ikke noe problem med WirelessTEMP-produktene.
- Fingertuppkontroll via den berøringsskjermen med 14,4 cm berøringspanel i farger
- Opptil 3 brukernivå med passordstyring
- USB- (Host and Device), Ethernet- og SD Card-uttak
- Enhetene er svært stillegående og knapt hørbare mens de er i drift
- Påfyllingssystemet er tilgjengelig fra toppen
Maks. gjennomstrømning / maks. trykk:
A30: 25 l/min, 0,5 bar
A40/W40, A80/W80: 16–40 l/min, 0,3–1,7 bar
A45/A45t/W50/W50t: 35–76 l/min, 0,48–3,2 bar
W91/W92 (t/tt): 26–80 l/min, 0,5–3,0 bar
W91x/W92x (t/tt): 18–70 l/min, 0,8–5,5 bar
Bestillingsinformasjon: Leveres uten tilbehør. Se www.vwr.com for mer informasjon om tilbehør.
NB: Kjølekapasitet ved +200, +100, +20, 0, –10, –20, –30 og –40 °C
W91/W92 (t/tt/x): Kjølekapasitet ved +200; +100; +20; 0; –20; –40; –60 og −80 °C